4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉BrF₂O Punto di fusione: 58…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258705 CAS Number: 181806-55-3 UN: 3261 ADR: 8,II |