Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302902-10G PC302902-5G PC302902-1G
APOSPC302902-10GEA 507 EUR
APOSPC302902-10G APOSPC302902-5G APOSPC302902-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115874
CAS Number: 886497-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III