6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302900-10G
PC302900-5G
PC302900-1G
APOSPC302900-10GEA
271
EUR
APOSPC302900-10G
APOSPC302900-5G
APOSPC302900-1G
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13181644 CAS Number: 167684-02-8 |