Stampa…
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA 85.8 EUR
APOSPC3029-1G APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 207,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095203
CAS Number: 348-37-8