Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 159 EUR
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Peso molecolare: 219,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519338
CAS Number: 1092460-90-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III