Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302876-10G PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA 328 EUR
APOSPC302876-10G APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258684
CAS Number: 1017779-21-3