Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302869-10G PC302869-5G PC302869-1G
APOSPC302869-10GEA 463 EUR
APOSPC302869-10G APOSPC302869-5G APOSPC302869-1G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795332
CAS Number: 1431329-67-7