Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302864-10G PC302864-5G
APOSPC302864-10GEA 496 EUR
APOSPC302864-10G APOSPC302864-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795323
CAS Number: 1431329-78-0