4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302859-10G
PC302859-5G
PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA
480
EUR
APOSPC302859-10G
APOSPC302859-5G
APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formula:
C₇H₄ClF₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660236 CAS Number: 886500-36-3 |