Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302855-10G PC302855-5G PC302855-1G
APOSPC302855-10GEA 282 EUR
APOSPC302855-10G APOSPC302855-5G APOSPC302855-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660197
CAS Number: 886498-70-0