Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 989 EUR
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso molecolare: 242,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795337
CAS Number: 1431329-63-3