Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 0 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795322
CAS Number: 134099-21-1