Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 328 EUR
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 180,007 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832331
CAS Number: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III