Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302823-10G PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA 282 EUR
APOSPC302823-10G APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660199
CAS Number: 886498-80-2