Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302821-10G PC302821-5G PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA 361 EUR
APOSPC302821-10G APOSPC302821-5G APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213552
CAS Number: 771572-44-2
UN: 2735
ADR: 8,III