Stampa…
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302811-1G PC302811-5G PC302811-10G
APOSPC302811-1GEA 350 EUR
APOSPC302811-1G APOSPC302811-5G APOSPC302811-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzamide
Formula: C₈H₈F₅NO₂S
Peso molecolare: 277,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986830
CAS Number: 1706430-65-0