Stampa…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 328 EUR
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258712
CAS Number: 1017779-72-4
UN: 1760
ADR: 8,III