Stampa…
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302797-10G PC302797-5G
APOSPC302797-10GEA 328 EUR
APOSPC302797-10G APOSPC302797-5G
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258713
CAS Number: 1017779-74-6