Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302777-10G PC302777-5G PC302777-1G PC302777-25G
APOSPC302777-10GEA 190 EUR
APOSPC302777-10G APOSPC302777-5G APOSPC302777-1G APOSPC302777-25G
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660276
CAS Number: 886502-05-2