Stampa…
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 549 EUR
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115836
CAS Number: 886496-66-8