3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302773-10G
PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA
351
EUR
APOSPC302773-10G
APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115867 CAS Number: 886497-33-2 |