Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302772-10G PC302772-5G PC302772-1G
APOSPC302772-10GEA 386 EUR
APOSPC302772-10G APOSPC302772-5G APOSPC302772-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Peso molecolare: 203,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115869
CAS Number: 886497-40-1