Stampa…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 351 EUR
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832338
CAS Number: 1017778-79-8