Stampa…
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 351 EUR
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202823
CAS Number: 64977-30-6