Stampa…
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 193 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973775
CAS Number: 886500-04-5