Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 401 EUR
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 225,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519365
CAS Number: 874821-50-8