Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 282 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258683
CAS Number: 1017779-19-9