Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 522 EUR
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415577
CAS Number: 1261799-38-5
UN: 1760
ADR: 8,III