4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₂Cl₂F₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660235 CAS Number: 272104-45-7 UN: 3265 ADR: 8,II |