Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 136 EUR
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660345
CAS Number: 425702-23-4