3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302719-5G
PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA
136
EUR
APOSPC302719-5G
APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Formula:
C₉H₆ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116028 CAS Number: 936366-61-9 |