Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 328 EUR
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Peso molecolare: 223,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115865
CAS Number: 886497-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III