Stampa…
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302707-1G PC302707-5G PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA 205 EUR
APOSPC302707-1G APOSPC302707-5G APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 232,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832295
CAS Number: 1017778-20-9