Stampa…
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 205 EUR
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 232,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832289
CAS Number: 1017778-12-9