Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 180 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832244
CAS Number: 1000523-82-9