Stampa…
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 384 EUR
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₃BrF₆S
Peso molecolare: 301,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986829
CAS Number: 1706434-97-0