2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC302676-1G
PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA
203
EUR
APOSPC302676-1G
APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₇ClF₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06213040 CAS Number: 771582-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |