Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 311 EUR
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115923
CAS Number: 79538-27-5