Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 159 EUR
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115904
CAS Number: 886498-45-9