Stampa…
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC302666-10G PC302666-5G PC302666-1G
APOSPC302666-10GEA 454 EUR
APOSPC302666-10G APOSPC302666-5G APOSPC302666-1G
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20487626
CAS Number: 1206593-23-8