Stampa…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302663-5G PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA 227 EUR
APOSPC302663-5G APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115934
CAS Number: 178974-98-6