Stampa…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302662-25G PC302662-5G PC302662-1G
APOSPC302662-25GEA 721 EUR
APOSPC302662-25G APOSPC302662-5G APOSPC302662-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115933
CAS Number: 221221-11-0