Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302660-10G PC302660-5G PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA 337 EUR
APOSPC302660-10G APOSPC302660-5G APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116021
CAS Number: 773871-99-1