Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 181 EUR
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116020
CAS Number: 886501-67-3