Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 178 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Peso molecolare: 206,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115979
CAS Number: 286441-68-7