Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 126 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 250,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002851
CAS Number: 682805-11-4