Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 224 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Peso molecolare: 247.214 g/mol
Punto di fusione: 236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832357
CAS Number: 1256482-64-0