Stampa…
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 159 EUR
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205343
CAS Number: 773129-47-8