Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 118 EUR
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Peso molecolare: 223,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519335
CAS Number: 1092460-85-9