Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 159 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116048
CAS Number: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III